Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DTT
R0861EA 99.4 CHF
R0861
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: ∼125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg
Mehr About VWR