2-Mercaptoetanolo ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1,2,2-tetradeuterio-1-deuteriooxy-2-deuteriosulfanylethane
, β-Mercaptoethanol
, β-Hydroxyethanethiol
0482-250MLEA
84.8
CHF
0482-250ML
0482-100ML
2-Mercaptoetanolo ≥99% per biotecnologie
2-Mercaptoetanolo
Formula:
HSCH₂CH₂OH Peso molecolare: 78,14 g/mol Punto di ebollizione: 157 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –100 °C Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS Number: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
DNasi | Assente |
Proteasi | Assente |
Purezza | >99% |
RNasi | Assente |
Acqua | ≤0.5% |