Stampa…
Glutaric anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20604.9999EA 0 CHF
8.20604.9999 8.20604.0250
Glutaric anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Glutaric anhydride
Formula: C₅H₆O₃
Peso molecolare: 114,1 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006679
CAS Number: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 53 - 57 °C
Molar Mass 114.1 g/mol
Bulk Density 990 kg/m3
Boiling Point 290.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (50 °C)
Flash Point 174 °C
Density 1.24 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 320 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR