Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere, extra dry 99+% stabilizzato, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-DimetossietanoDimetilglicol
610350010.EA 388 CHF
610350010. 610351000.
Glicol etilenico dimetiletere, extra dry 99+% stabilizzato, AcroSeal™
Glicol etilenico dimetiletere
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,867 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR