Dietilen glicole 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2'-Ossidietanolo
, Glicole dietilenico
ACRO121160010EA
56.5
CHF
ACRO121160010
ACRO121160100
ACRO121160025
Dietilen glicole 99%, extra puro
Dietilen glicole
Formula:
C₄H₁₀O₃ Peso molecolare: 106,12 g/mol Punto di ebollizione: 245 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,11 g/cm³ Flash Pt: 143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS Number: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 13,03146 |
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Ash | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |