Etere dipropilico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dipropile ossido
ACRO150040500EA
125
CHF
ACRO150040500
Etere dipropilico 99+%
Etere dipropilico
Formula:
C₆H₁₄O Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 89 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –123 °C Densità: 0,73 g/cm³ Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009376 CAS Number: 111-43-3 EINECS: 203-869-6 UN: 2384 ADR: 3,II Merck Index: 12,08042 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3790 to 1.3810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |