Stampa…

Methanesulphonic anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18034.0025EA 2380 CHF
8.18034.0025 8.18034.9999
Methanesulphonic anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonic anhydride
Formula: C₂H₆O₅S₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007556
CAS Number: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Boiling Point 105 - 109 °C (1.3 hPa)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR