Stampa…
1,9-Diaminononane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L02043.06EA 283 CHF
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononane 98%
1,9-Diaminononane
Formula: C₉H₂₂N₂
Peso molecolare: 158,29 g/mol
Punto di ebollizione: 258…259 °C
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008251
CAS Number: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Mehr About VWR