1,8-Diaminooctane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO112310250EA
33.5
CHF
ACRO112310250
ACRO112315000
ACRO112311000
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Formula:
C₈H₂₀N₂ Peso molecolare: 144,26 g/mol Punto di ebollizione: 225…226 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 50…54 °C Flash Pt: 115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008248 CAS Number: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 UN: 3259 ADR: 8,II |
Appearance | White to yellow Fused crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |