Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99%, Gen-Apex per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: THAM
33621.260EA 198 CHF
33621.260
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99%, Gen-Apex per biologia molecolare
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Colouration (0,5 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) Min. 45 %
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0.5 mol/l) Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0.5 mol/l) Min. 90 %
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
Proteases Not detected
RNases Not detected
Learn more
About VWR
Mehr About VWR