Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99%, Electran per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: THAM
443866GEA 376 CHF
443866G
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99%, Electran per elettroforesi
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,00 %
Aspetto White crystalline powder
Identità (IR) Conforme
DNasi Not detected
RNasi Not detected
Proteasi Not detected
Assorbanza (260 nm) (10 %) Max. 0,030
Assorbanza (280 nm) (10 %) Max. 0,020
pH (20°C; 1 mol/l) 10,50 - 11,50
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0,005 %
Acqua Max. 0,3 %
Cu (Rame) Max. 0,0001 %
Fe (Ferro) Max. 0,0001 %
Pb (Piombo) Max. 0,0001 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR