Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.8%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: THAM
M151-1KGEA 243 CHF
M151-1KG M151-500G
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.8%, per proteomica
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Reattivo per la stabilizzazione di formulazioni tampone e l'elettroforesi delle molecole biologiche.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Visualizza i codici
Abs.@280 nm (1M, Water) 0.05
Arsenic 0.0005%
Copper 0.0001%
DNase NONE
Insolubles 0.005 %
Iron 0.0001%
Lead 0.0001%
Loss on Drying 1.0%
Magnesium 0.0005%
Protease NONE
Purity 99.8%
RNase NONE
Solubility (10%, Water) PASS
Learn more
About VWR
Mehr About VWR