Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.8% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
THAM
0826-5KGEA
769
CHF
0826-5KG
0826-500G
0826-1KG
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.8% per biotecnologie
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Reattivo per la stabilizzazione di formulazioni tampone e l'elettroforesi delle molecole biologiche.
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Peso molecolare: 121,14 g/mol Punto di ebollizione: 288 °C Punto di fusione: 169 °C Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS Number: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 12,09902 |
Abs.@ 280 nm (1M, Acqua) | < = 0,05 |
Arsenico | < 0,0005 % |
Rame | < 0,0001 % |
DNasi | Assente |
Insolubili | <= 0,005 % |
Ferro | < 0,0001 % |
Piombo | < 0,0001 % |
Perdita per essiccamento | <1% |
Magnesio | < 0,0005 % |
Proteasi | Assente |
Purezza | > 99,8 % |
RNasi | Assente |