3-Aminopropan-1-olo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO104465000EA
83.3
CHF
ACRO104465000
ACRO104460025
ACRO104460050
3-Aminopropan-1-olo 99%
3-Aminopropan-1-olo
Formula:
C₃H₉NO Peso molecolare: 75,11 g/mol Punto di ebollizione: 187…188 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 10…12 °C Densità: 0,982 g/cm³ Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS Number: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |