Etanolammina ≥99%, GPR RECTAPUR® per scintillazione
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoetanolo
23782.291EA
36.7
CHF
23782.291
Etanolammina ≥99%, GPR RECTAPUR® per scintillazione
Etanolammina
Formula:
NH₂CH₂CH₂OH Peso molecolare: 61,08 g/mol Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10,5 °C Densità: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS Number: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 13,03762 |
Assay | Min. 99 % |
Identification | Passes test |
Boiling point | 170 - 172 °C |
Density (20/4) | 1.010 - 1.020 |
Solidification point | 9.0 - 10.5 °C |
Water | Max. 1 % |