Stampa…
1-Pentyl isothiocyanate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14972.14EA 450 CHF
A14972.14 A14972.06
1-Pentyl isothiocyanate 96%
1-Pentyl isothiocyanate
Formula: C₆H₁₁NS
Peso molecolare: 129,23 g/mol
Punto di ebollizione: 191…193 °C
Densità: 0,930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014444
CAS Number: 629-12-9
EINECS: 211-075-6
UN: 2922
ADR: 8,III
Mehr About VWR