Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina)
Fornitore: EUROCLONE
Pericolo
EURLEMR228250EA 0 CHF
EURLEMR228250 EURLEMR228500 EURLEMR228100
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg
Mehr About VWR