Stampa…
N,N-Dimethyldodecylamine ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24145.18EA 71.1 CHF
B24145.18 B24145.0B
N,N-Dimethyldodecylamine ≥90%
N,N-Dimethyldodecylamine
Formula: C₁₄H₃₁N
Peso molecolare: 213,41 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,787
Flash Pt: 118 °C (244 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008970
CAS Number: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Mehr About VWR