Stampa…
Acido glutarico
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC14034500EA 70.6 CHF
EHERC14034500
Acido glutarico
Acido glutarico
Formula: C₅H₈O₄
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 98 °C
Densità: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004410
CAS Number: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Mehr About VWR