Acido malonico ≥99.5%, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
31715.22EA
76.1
CHF
31715.22
31715.36
Acido malonico ≥99.5%, per analisi
Acido malonico
Formula:
C₃H₄O₄ Peso molecolare: 104,06 g/mol Punto di ebollizione: 387 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132…136 °C (dec.) Densità: 1,62 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002707 CAS Number: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |