Stampa…
Acido tioglicolico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20495.265EA 230 CHF
20495.265
Acido tioglicolico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acido tioglicolico
Attenzione: ATTENZIONE: la concentrazione indicata si riferisce al momento della produzione. Una continua perdita è prevista dalle proprietà specifiche del prodotto.
Formula: HSCH₂COOH
Peso molecolare: 92,12 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –16,5 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004876
CAS Number: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09472
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg
Visualizza i codici
Titolo (al riempimento) Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
The statement of the assay applies to the test date. Agradual substance-specific content reduction, especially at higher temperatures, must be excepted.
Learn more
About VWR
Mehr About VWR