Stampa…

Calcio stearato, TECHNICAL

22442.368EA 470 CHF
22442.368
Calcio stearato, TECHNICAL
Calcio stearato
Formula: C₃₆H₇₀CaO₄
Peso molecolare: 607,03 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Densità: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036390
CAS Number: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 12,01750
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/69/2302569.jpg

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay (calculated as CaO) 9 - 11 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR