Calcio stearato
Fornitore: Thermo Scientific
39423.A7EA
347
CHF
39423.A7
39423.A1
Calcio stearato
Calcio stearato
Waterproofing and release agent, stabilizer for PVC, lubricant, conditioning agent
Formula:
C₃₆H₇₀CaO₄ Peso molecolare: 607,03 g/mol Punto di fusione: 179…180 °C Densità: 1,065 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036390 CAS Number: 1592-23-0 EINECS: 216-472-8 Merck Index: 13,01708 |