Sodio formiato ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
36424.A3EA
439
CHF
36424.A3
36424.36
Sodio formiato ≥99.0% ACS
Sodio formiato
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitant
Formula:
HCO₂Na Peso molecolare: 68,01 g/mol Punto di fusione: 259…262 °C Densità: 1,92 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS Number: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |