Sodio acetato, anidro 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO149610025EA
164
CHF
ACRO149610025
ACRO149610010
ACRO149610050
Sodio acetato, anidro 99+%, extra puro
Sodio acetato
Formula:
H₃CCOONa Peso molecolare: 82,03 g/mol Punto di fusione: 324 °C Flash Pt: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS Number: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |