Stampa…
Dimethyl malonate
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14731500EA 79.2 CHF
EHERC14731500
Dimethyl malonate
Dimethyl malonate
Formula: C₅H₈O₄
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008460
CAS Number: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Mehr About VWR