Propionato di metile, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
81988-1MLEA
56
CHF
81988-1ML
Propionato di metile, Supelco®
Propionato di metile
Formula:
C₄H₈O₂ Peso molecolare: 88,11 g/mol Punto di ebollizione: 79,7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –87 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009306 CAS Number: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN: 1248 ADR: 3,II Merck Index: 12,06191 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...