Stampa…
Propionato di etile, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Etile propionato
M-Clarity™ quality level = MQ200
96727-1MLEA 41.2 CHF
96727-1ML
Propionato di etile, Supelco®
Propionato di etile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009308
CAS Number: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Mehr About VWR