Methyl stearate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A13265.14EA
296
CHF
A13265.14
A13265.06
Methyl stearate ≥99%
Methyl stearate
Formula:
CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃ Peso molecolare: 298,51 g/mol Punto di ebollizione: 180…182 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 38…42 °C Densità: 1,007 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009005 CAS Number: 112-61-8 EINECS: 203-990-4 Merck Index: 12,08959 |