Stampa…
Formiato di metile, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
06547-5MLEA 172 CHF
06547-5ML
Formiato di metile, Supelco®
Formiato di metile
Formula: C₂H₄O₂
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Punto di ebollizione: 32 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100,4 °C
Densità: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003291
CAS Number: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Mehr About VWR