Stampa…
Formiato di etile
Pericolo
Synonyms: Etile formiato
EHERC13913400EA 0 CHF
EHERC13913400
Formiato di etile
Formiato di etile
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74,08 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003294
CAS Number: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
Mehr About VWR