Stampa…
Etil butirato, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
75563-1MLEA 42.2 CHF
75563-1ML 75563-5ML
Etil butirato, Supelco®
Etil butirato
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009394
CAS Number: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Mehr About VWR