Stampa…
N,N-Dimetilformammide, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ100
72438-5ML-FEA 201 CHF
72438-5ML-F
N,N-Dimetilformammide, Supelco®
N,N-Dimetilformammide
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57,5 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/31/26836731.jpg
Mehr About VWR