Stampa…
N,N-Dimetilformammide ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DMF
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83634.320EA 110 CHF
83634.320
N,N-Dimetilformammide ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
N,N-Dimetilformammide
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60,5 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57,5 °C (DIN 51755) (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 5 ppm
Acqua Max. 0,02 %
Trasmittanza (270 nm) Min. 10 %
Trasmittanza (275 nm) Min. 50 %
Trasmittanza (290 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (300 nm) Min. 90 %
Trasmittanza (330 nm) Min. 98 %
Fluorescenza (come chinina) (365 nm) Max. 1 ppb
Conforme a BDH 15297 Conforme
Learn more
About VWR
Mehr About VWR