Stampa…
N,N-Dimetilformammide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DMF
23466.460EA 0 CHF
23466.460 23466.550 23466.298 23466.323
N,N-Dimetilformammide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
N,N-Dimetilformammide
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60,5 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57,5 °C (DIN 51755) (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Wir können Sie in der Produktion und beim Scale-up unterstützen!
Fragen Sie nach großen Packungsgrößen oder Großmengen, die auf dieser Seite nicht verfügbar sind, und verwenden Sie dieses Anfrageformular für kundenspezifische Lösungen
Entdecken Sie unsere Services
Sonderverpackungen und kundenspezifische Lösungen
Mehr erfahren
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.00025 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Boiling point 152 - 155 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.946 - 0.950
Density (20/20) 0.949 - 0.952
n 20/D 1.429 - 1.431
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.01 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Wir können Sie in der Produktion und beim Scale-up unterstützen!
Fragen Sie nach großen Packungsgrößen oder Großmengen, die auf dieser Seite nicht verfügbar sind, und verwenden Sie dieses Anfrageformular für kundenspezifische Lösungen
Entdecken Sie unsere Services
Sonderverpackungen und kundenspezifische Lösungen
Mehr erfahren
Learn more
About VWR
Mehr About VWR