N,N-Dimetilformammide
Fornitore: EUROCLONE
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMF
EURLEMR177500EA
0
CHF
EURLEMR177500
EURLEMR177001
EURLEMR177025
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Peso molecolare: 73,09 g/mol Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |