Stampa…
N,N-Dimetilacetammide ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
103646EEA 273 CHF
103646E
N,N-Dimetilacetammide ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.02 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR