Dietil pirocarbonato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B22753.06EA
52.3
CHF
B22753.06
B22753.14
B22753.22
Dietil pirocarbonato ≥97%
Dietil pirocarbonato
Ribonuclease inhibitor
Formula:
O(COOC₂H₅)₂ Peso molecolare: 162,14 g/mol Punto di ebollizione: 93…94 °C (18 mmHg) Densità: 1,101 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS Number: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |