Stampa…
3-Bromo-1-propanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20218.0025EA 363 CHF
8.20218.2500 8.20218.9999 8.20218.0025
3-Bromo-1-propanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,99 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa)
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002942
CAS Number: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Visualizza i codici
Solubility 167 g/l (20 °C)
Molar Mass 138.99 g/mol
Boiling Point 62 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.4858 (20 °C, 589 nm)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O) neutral
Learn more
About VWR
Mehr About VWR