Stampa…
2-Bromoethanol analytical standard, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
442334.EA 62.8 CHF
442334.
2-Bromoethanol analytical standard, Supelco®
2-Bromoethanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
Peso molecolare: 124,97 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002827
CAS Number: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826
Mehr About VWR