Stampa…
Dibromoacetic acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216000EA 62 CHF
EHERC12216000
Dibromoacetic acid
Dibromoacetic acid
Formula: Br₂CHCOOH
Peso molecolare: 217,84 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C (1013 hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 631-64-1
EINECS: 211-165-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Mehr About VWR