Stampa…

2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene ≥98%

B21781.18EA 835 CHF
B21781.18
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene ≥98%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 114,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –75,6 °C
Densità: 0,743 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13 °C (55 °F)
MDL Number: MFCD00008602
CAS Number: 627-58-7
EINECS: 211-003-3
UN: 3295
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR