Stampa…
1,7-Octadiene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18797.4500EA 0 CHF
8.18797.9999 8.18797.4500
1,7-Octadiene per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadiene
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008668
CAS Number: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 0.08 g/l (20 °C)
Molar Mass 110.20 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Refractive Index 1.4215 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 8.8 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR