Stampa…
1,4-Pentadiene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO129860010EA 34.9 CHF
ACRO129860010 ACRO129860050
1,4-Pentadiene 99%
1,4-Pentadiene
Formula: C₅H₈
Peso molecolare: 68,12 g/mol
Punto di ebollizione: 26 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –148 °C
Densità: 0,65 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008665
CAS Number: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR