Methyl linoleate
Fornitore: MATREYA
MAYA1025EA
0
CHF
MAYA1025
BTRN1025
Methyl linoleate
Methyl linoleate
Formula:
C₁₉H₃₄O₂ Peso molecolare: 294,48 g/mol Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009534 CAS Number: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...