(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO356270250EA
531
CHF
ACRO356270250
ACRO356270050
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Formula:
C₅H₁₂N₂ Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C Punto di fusione: 86…91 °C Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192317 CAS Number: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 91 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene) |