Stampa…
5-Hydroxy-L-tryptophan
Attenzione
ALEXALX106023M500EA 43 CHF
ALEXALX106023M500
5-Hydroxy-L-tryptophan
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220,23 g/mol
Punto di fusione: 273 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Mehr About VWR