L(-)-Triptofano
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0172.00EA
450
CHF
PROOMM0172.00
L(-)-Triptofano
L(-)-Triptofano
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 204,23 g/mol Punto di fusione: 290 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS Number: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |