Stampa…
L(+)-allo-Isoleucine
Fornitore: Molekula
MOLE14645122-250MGEA 0 CHF
MOLE14645122-250MG
L(+)-allo-Isoleucine
L(+)-allo-Isoleucine
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 131,17 g/mol
MDL Number: MFCD00066446
CAS Number: 1509-34-8
EINECS: 216-142-3
Mehr About VWR