D(-)-Mannitolo ACS
Fornitore: Thermo Scientific
33342.36EA
136
CHF
33342.36
33342.A4
D(-)-Mannitolo ACS
D(-)-Mannitolo
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Peso molecolare: 182,17 g/mol Punto di ebollizione: 290…295 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: 165…167 °C Densità: 1,489 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064287 CAS Number: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |